Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Boden und 96 Wells für Zellkulturen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10430571
Click to view available options
Verpackung:
1/Packung, 100/Karton
10 Stück/Packung, 160 Stück/Karton
5 Stück/Packung, 100 Stück/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
160 Stück
Artikelnummer. 10430571
Marke: Greiner Bio-One 655160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Person
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Nein
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Kulturfläche 34 mm2
Array 8 x 12
Verpackung 1/Packung, 100/Karton
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Zellkulturplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 340 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 392 μl
Wellform Flach
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Menge 100/Karton
Wellfarbe Durchsichtig
Wellformat Kaminähnlich