Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkultur-Platten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10070282
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,7 ml
16 ml
3,3 ml (Well)
6,5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10070282 16 ml 100 Stück
10156610 3,3 ml (Well) 100 Stück
10234382 3,3 ml (Well) 1000 Stück
10345791 6,5 ml 100 Stück
10632672 1,7 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10070282 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 657185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In automatisierten Systemen verwendbar. Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturplatten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen werden für verankerungsabhängige Zelllinien verwendet.
  • Aus transparentem reinem Polystyrol gefertigt
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz
  • Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit hydrophober Oberfläche für Suspensionsk
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 16 ml
Farbe Klar
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Wellanzahl 6
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Abmessungen (L x B x H) 127,8 x 85,5 x 16,5 mm
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,48 mm
Höhe (metrisch) 19 mm