Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit mehreren Wells
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10602482
Click to view available options
Kulturfläche:
1 cm²
1,9 cm²
3,9 cm2
Wellanzahl:
12
24
48
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,5 bis 1 ml
0,5 bis 1,5 ml
2 bis 4 ml
Anzahl pro Karton:
100
120
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10602482
Marke: Greiner Bio-One 677180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
  • Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche (TC)
  • Hohe Transparenz
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Deckel mit Kondensationsring ermöglichen einen optimalen Gasaustausch
  • Deckel mit nur einer Position vermeiden Kreuzkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch.
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1,7 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 1 cm²
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellStar
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 bis 1 ml
Wellanzahl 48
DNase-frei Ja
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Menge 1 (einzeln verpackt)/Karton, 100/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +60°C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,48 mm
Höhe (metrisch) 19 mm