Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkultur-Mikrotiterplatten mit mehreren Wells
Artikelnummer. 10758121
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
1 cm²
1,9 cm²
3,9 cm2
Wellanzahl:
12
24
48
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,5 bis 1 ml
0,5 bis 1,5 ml
2 bis 4 ml
Anzahl pro Karton:
100
120
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Wellanzahl Arbeitsvolumen (metrisch) Anzahl pro Karton Packungsgröße
10758121 3,9 cm2 12 2 bis 4 ml 100 100 Stück
15384513 1,9 cm² 24 0,5 bis 1,5 ml 120 120 Stück
10602482 1 cm² 48 0,5 bis 1 ml 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758121 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 665180
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
  • Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche (TC)
  • Hohe Transparenz
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Deckel mit Kondensationsring ermöglichen einen optimalen Gasaustausch
  • Deckel mit nur einer Positi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch.
Verschluss inklusive Mit Deckel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 6,5 ml
Farbe Klar
Kulturfläche 3,9 cm2
Material Polystyrol
Form Kaminähnlich
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellStar
Arbeitsvolumen (metrisch) 2 bis 4 ml
Wellanzahl 12
DNase-frei Ja
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Menge 1 (einzeln verpackt)/Karton, 100/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +60°C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm