Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit mehreren Wells
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075496
Click to view available options
Kulturfläche:
1 cm²
1,9 cm²
3,9 cm2
Wellanzahl:
12
24
48
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,5 bis 1 ml
0,5 bis 1,5 ml
2 bis 4 ml
Anzahl pro Karton:
100
120
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 13437487
Marke: Greiner Bio-One 662165
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
  • Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche (TC)
  • Hohe Transparenz
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Deckel mit Kondensationsring ermöglichen einen optimalen Gasaustausch
  • Deckel mit nur einer Position vermeiden Kreuzkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch.
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1,5 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 1,9 cm²
Material Polystyrol
Form Kaminähnlich
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellStar
Typ Multi-Well-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 bis 1,5 ml
Wellanzahl 24
DNase-frei Ja
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 120
Anzahl pro Packung 5
Menge 5/Packung, 120/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +60°C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm
Länge (metrisch) 128 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 19 mm