Läs mer
Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR OneWell Plate™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Oberflächenbehandlung:
Gewebekultur
Sterilität:
Steril
Förpackningsstorlek:
32 Stück
Specifikationer
Specifikationer
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Kapazität (metrisch) | 113,7 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Wellanzahl | 1 |
| DNase-frei | Ja |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering