Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Zellkulturschale mit Belüftungsöffnungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10568862
Change view
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
16 bis 17 ml
25 bis 27 ml
3 ml
6 bis 7 ml
Packungsgröße:
120 Stück
360 Stück
600 Stück
740 Stück
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) unitSize
10568862 16 bis 17 ml 360 Stück
10664331 6 bis 7 ml 600 Stück
10283041 3 ml 740 Stück
10799711 25 bis 27 ml 120 Stück
4 options
Artikelnummer. 10568862
Marke: Greiner Bio-One 664160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation.
  • Aus qualitativ hochwertigem, reinem Polystyrol
  • Nicht-pyrogen
  • Frei von RNase und DNase
  • Stapelbar
  • Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation
Anwendungen
  • Für optimale Zelladhäsion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 58 cm²
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Physikalische Oberflächenbehandlung
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 16 bis 17 ml
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 360
Anzahl pro Packung 15
Höhe (metrisch) 20 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm