Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Zellkulturschale mit Belüftungsöffnungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10664331
Change view
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
16 bis 17 ml
25 bis 27 ml
3 ml
6 bis 7 ml
Packungsgröße:
120 Stück
360 Stück
600 Stück
740 Stück
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) unitSize
10664331 6 bis 7 ml 600 Stück
10283041 3 ml 740 Stück
10799711 25 bis 27 ml 120 Stück
10568862 16 bis 17 ml 360 Stück
4 options
Artikelnummer. 10664331
Marke: Greiner Bio-One 628160
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation.
  • Aus qualitativ hochwertigem, reinem Polystyrol
  • Nicht-pyrogen
  • Frei von RNase und DNase
  • Stapelbar
  • Für einen gleichmäßigen Gasaustausch und weniger Kondensation
Anwendungen
  • Für optimale Zelladhäsion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 28 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21 cm²
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Physikalische Oberflächenbehandlung
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 6 bis 7 ml
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 600
Anzahl pro Packung 10
Abmessungen (L x B) 60 x 15 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm