Learn More
Celluloseacetat-Butyrat, Butyrylgehalt 50–54 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10157270 500 g Glasflasche 500 Gramm
10549813 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157270 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404225000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-36-8
Summenformel (C12H14O10)n
MDL-Nummer MFCD00081513
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose acetate butyrate
Farbe Weiß
Namenshinweis Butyryl Content 50-54%
Physikalische Form Kristallpulver-Granulat
Schmelzpunkt 127.0°C to 240.0°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 16000 (Mn)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.475
Viskosität 0.01 to 0.03 (sec.)