Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Celluloseacetat
Artikelnummer. 15932450 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
0,65 μm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15932450 0,45 μm 100 Stück
15922450 0,65 μm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15932450 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. 1110637N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Sartorius™ Membranfilter aus Celluloseacetat das hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften verbindet.
  • Gut geeignet für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten.
  • Hydrophil
  • Hohe Durchflussraten dank ihrer symmetrischen Struktur.
  • Kompatibel mit wässrigen Lösungen (pH 4-8), Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln.
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.2 bis 5μ ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bubble Point 1.9 bar
Material Celluloseacetat
Porengröße 0,45 μm
Flussrate 69 ml/min/cm2/bar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Druckfiltration
Anzahl pro Packung 100/Packung
Dicke (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 37 mm