Learn More
Biodesign™ X50 Dialysis tubing 14kDa MWCO, 49.5mm dia. strips
Artikelnummer. 12767476
Click to view available options
MWCO:
14 kD
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12767476
Marke: Biodesign™ D018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • Erhältlich in 30.5 m-Rollen oder praktischen 305 mm-Streifen
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14,000, 8,000 und 3,500Da
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 14 kD
Material Zellulose
Durchmesser (metrisch) 49,5 mm
Kapazität (metrisch) 19,13 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Menge 50 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.