Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchstreifen
Beschreibung
- Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
- Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
- Erhältlich in 305-mm-Streifen
- Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
- Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
- Erhältlich in MWCO-Werten von 14, 000 Da, 8, 000 Da und 3, 500 Da
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyseschlauchstreifen |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Material | Zellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 15,5 mm |
| Länge (metrisch) | 30,5 m |
| Kapazität (metrisch) | 1,91 ml/cm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die biowissenschaftliche Forschung |