Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchstreifen
Artikelnummer. 12737476
Change view
Click to view available options
MWCO:
14 kD
3,5 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
1,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. MWCO Kapazität (metrisch) unitSize
12737476 14 kD 1,91 ml/cm 50 Stück
12727476 14 kD 1,32 ml/cm 50 Stück
12747476 14 kD 3,57 ml/cm 50 Stück
12757476 14 kD 6,45 ml/cm 50 Stück
12727486 8 kDa 0,32 ml/cm 50 Stück
12737486 8 kDa 1,91 ml/cm 50 Stück
12747486 8 kDa 3,57 ml/cm 50 Stück
12757486 8 kDa 6,45 ml/cm 50 Stück
12767486 8 kDa 19,13 ml/cm -
12707496 3,5 kDa 1,91 ml/cm 50 Stück
12727496 3,5 kDa 6,45 ml/cm 50 Stück
12717496 3,5 kDa 3,57 ml/cm -
12 options
Artikelnummer. 12737476
Marke: Biodesign™ D012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
  • Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • Erhältlich in 305-mm-Streifen
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14, 000 Da, 8, 000 Da und 3, 500 Da
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschlauchstreifen
MWCO 14 kD
Material Zellulose
Durchmesser (metrisch) 15,5 mm
Länge (metrisch) 30,5 m
Kapazität (metrisch) 1,91 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die biowissenschaftliche Forschung