Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchstreifen
Artikelnummer. 12747476
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
1,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Packungsgröße:
50 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12747476 14 kDa 3,57 ml/cm 50 Stück
12727476 14 kDa 1,32 ml/cm 50 Stück
12737476 14 kDa 1,91 ml/cm 50 Stück
12757476 14 kDa 6,45 ml/cm 50 Stück
12727486 8 kDa 0,32 ml/cm 50 Stück
12737486 8 kDa 1,91 ml/cm 50 Stück
12747486 8 kDa 3,57 ml/cm 50 Stück
12757486 8 kDa 6,45 ml/cm 50 Stück
12767486 8 kDa 19,13 ml/cm -
12707496 3,5 kDa 1,91 ml/cm 50 Stück
12727496 3,5 kDa 6,45 ml/cm 50 Stück
12717496 3,5 kDa 3,57 ml/cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12747476 Lieferant Biodesign™ Lieferanten-Nr. D014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 €
    169.05 € / 50 Stück
    Sparen 95.95 €
    36% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
  • Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • Erhältlich in 305-mm-Streifen
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14, 000 Da, 8, 000 Da und 3, 500 Da
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschlauchstreifen
MWCO 14 kDa
Material Zellulose
Durchmesser (metrisch) 21,3 mm
Länge (metrisch) 30,5 m
Kapazität (metrisch) 3,57 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die biowissenschaftliche Forschung