Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten ALOX/CEL-AC-Mix-25 Format: 20x20 cm (VE=25Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Cellulose |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Dicke (metrisch) | 0.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |