Learn More
Cellulose mikrokristallin, durchschnittliche Partikelgröße 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10166663 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10166663 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10065563 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
11926991 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10166663 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 387240010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-34-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9004-34-6
MDL-Nummer MFCD00081512
Specifications
Chemischer Name oder Material Cellulose microcrystalline
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Mikrofeines Kristallpulver
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Strukturformel (C12H20O10)n
Glührückstand 0.05% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.