Learn More
Haleco™ PolluMax Absorptionsgelpulver
Artikelnummer. 15254374
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
280 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15254374 280 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15254374 Lieferant Haleco™ Lieferanten-Nr. GLP227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    147.83 € / 1 Stück
    Sparen 30.17 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Absorbiert, geliert und trocknet wässrige Lösungen, um die Bodenreinigung zu erleichtern.
  • Hohe Absorptionskapazität bis zum 40-fachen seines Gewichts
  • Das Gel tropft je nach Viskosität des Produkts innerhalb weniger Sekunden ab und lässt sich anschließend einfach aufkehren oder aufnehmen.
  • Lieferung in einem 7,3 kg schweren Eimer
  • Für die Sammlung von Kohlenwasserstoffen und Derivaten ist dies keine adäquate Lösung, es sei denn, diese werden emulgiert.
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 280 l
Material Zellulose
Typ Gelificante
Verpackungsmenge Je 1
Gewicht (metrisch) 7.3 kg