Learn More
Sartorius™ Oberflächenschutzpapier mit Beschichtung aus Zellulose/Polyethylen
Alle ansehen Sartorius ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächenschutzpapier |
| Material | Zellulose/Polyethylen |
| Extinktion | 150% |
| Länge (metrisch) | 100m |
| Breite (metrisch) | 400mm |
| Farbe | Weiß |