Learn More
Sartorius™ Oberflächenschutzpapier mit Beschichtung aus Zellulose/Polyethylen
Artikelnummer. 11734986 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50m
100m
Breite (metrisch):
400mm
460mm
600mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
11734986 50m 460mm 1 Stück
10140851 100m 600mm 1 Stück
10706701 50m 400mm 1 Stück
11724986 100m 400mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11734986 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. FT1601460050
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutzpapier
Material Cellulose/Polyethylen
Extinktion 125 ml/ m²
Länge (metrisch) 50m
Breite (metrisch) 460mm