Learn More
Zellulosepulver, mikrokristallin, >97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454732 1 kg 1 Kilogramm
11444732 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454732 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219149991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    201.60 € / 1 Kilogramm
    Sparen 10.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Summenformel (C6H10O5)n
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zellulosepulver
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich > 97 %
Reinheit (%) >97%