Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wissenschaft Precision Wipes Weiße 1-lagige Platten
Artikelnummer. 12660543 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.)
Packungsgröße:
15 Stück
198 Stück
286 Stück
30 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12660543 31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) 198 Stück
11778188 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) 30 PCS
17445653 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) 286 Stück
11768188 31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12660543 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7551
Menge Preis
1 44.76 € / 198 Stück
15 40.30 € / 198 Stück
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fusselarme, hochsaugfähige und chemisch inerte Wischtücher für empfindliche Arbeiten und Instrumente in einer Vielzahl von Anwendungen. Die einlagigen, weißen Tücher werden in einer praktischen Pop-up-Box geliefert und sind antistatisch.
  • Spenderboxen mit einlagigen weißen Laken
  • Für empfindliche Geräte, Oberflächen, Optiken und Materialien
  • fusselfrei und hoch saugfähig
  • Leichte, weiße Wischtücher aus 100 % reiner Faser
  • In einer hygienischen, anwenderfreundlichen Pop-up-Box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kritische Aufgabenlöschung
Länge (angloamerikanisch) 14,56 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,56 in.
Breite (metrisch) 28,5 cm
Material Zellulose
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzisionsreinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen bei leichter Beanspruchung
Lage 1-lagig