Learn More
LABPLAS Cellulose-Sani-Stick mit gepuffertem Peptonwasser
Artikelnummer. 17956749
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Handschuhe
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17956749 Handschuhe 100 Stück
17906649 Keine 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17956749 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. KSS67315BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 €
    338.28 € / 100 Stück
    Sparen 15.72 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zelluloseschwamm mit Stiel zur Probenahme von Oberflächen, mit Puffer zur Neutralisierung des Desinfektionsmittels.
  • Cellulose Sani-Stick
  • Gesättigt mit gepuffertem Peptonwasser
  • Abmessungen: 160 x 229 mm
  • Fassungsvermögen: 600 ml
  • Option zur Beigabe von Handschuhen zum Set
Specifications
Produkttyp Hygiene-Schwamm-Probenentnahmeset
Medientyp Neutralisatoren
Sterilität Steril
Enthält Handschuhe