Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick mit Neutralisierungspuffer
Artikelnummer. 17946509
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
17946509 Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17946509 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. KSS67315NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.16 €
    338.28 € / 100 Stück
    Sparen 14.88 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zelluloseschwamm mit Stiel zur Probenahme von Oberflächen, mit Puffer zur Neutralisierung des Desinfektionsmittels.
  • Cellulose Sani-Stick
  • Gesättigt mit neutralisierendem Puffer
  • Abmessungen: 160 x 229 mm
  • Fassungsvermögen: 600 ml
  • Inklusive Handschuhe
Spezifikation
Produkttyp Hygiene-Schwamm-Probenentnahmeset
Medientyp Neutralisatoren
Sterilität Steril