Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose-Soxhlet-Extraktionshülsen, doppelwandig, 2 mm Wandstärke
Artikelnummer. p-7070983
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Packungsgröße:
25 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11370714 22 mm 80 mm -
11380714 33 mm 80 mm 25 Stück
10061634 43 mm 123 mm 25 Stück
11343215 16 mm 60 mm 25 Stück
11363215 33 mm 94 mm 25 Stück
11383215 26 mm 60 mm 25 Stück
11353215 25 mm 80 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11370714 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2810228
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Ab
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abg
  • Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
  • Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
  • Die Wandstärke beträgt 2 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
  • Doppelte Stärke für mehr Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Packungen
Beschreibung Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse.
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Zellulose
Wandstärke 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luft- und Abgasanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktor
Länge (metrisch) 80 mm
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Partikelretention 6 μm
Produkttyp Extraktionshülse