Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulosetriacetat
Artikelnummer. p-84143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10489650 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10124340 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10489650
Marke: Thermo Scientific Chemicals 177822500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9012-09-3 | (C24H32O16)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-09-3
Summenformel (C24H32O16)n
MDL-Nummer MFCD00132680
InChI-Schlüssel NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 44263853
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose triacetate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pellets oder Stäbchen
Merck Index 10, 1926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Menge 250 g
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C