Learn More
Greiner Bio-One CELLview™ Zellkultur-Objektträger
Artikelnummer. 17211842
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschichtung:
Hchentwickelte TC-Oberfläche
TC-Oberfläche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschichtung
17211842 Hchentwickelte TC-Oberfläche
17417142 TC-Oberfläche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211842 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 543979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 €
    1311.56 € / 45 Stück
    Sparen 113.44 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Kultivierung, Färbung und Mikroskopie der Zellen. Greiner Bio-One CELLview™ Zellkultur-Objektträger bestehen aus transparenten Objektträgern mit eingebettetem Abdeckungsglas und schwarzer abnehmbarer Kompartimentierung.
  • Steril
  • Polystyrol
  • Alphanumerische Codierung mit 10 Wells
  • Abnehmbare schwarze Unterteilung
  • 96-Well-Mikrotiterplatten-Design
  • Reduzierter Meniskuseffekt
  • Positionierkerbe für automatisierte Mikroskopie
Zertifizierungen
ISO 8255-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Edges 90°, Straight
Frosted Not Frosted
Material Polystyrol
Precleaned No
Dicke (metrisch) 12,6 mm, 0,17 mm Glasboden
Typ Zellkultur-Objektträger
Wellanzahl 10
Farbe Transparent, Black
Beschichtung Hchentwickelte TC-Oberfläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung, Färbung und Mikroskopie der Zellen
Abmessungen (L x B) 75 x 25 mm