missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17669636 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17669636 20 μL 20 Mikroliter
17659636 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17669636

Marke: Proteintech 285681AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.

Spezifikation

Antigen CENPF
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 700 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer NM_016343
Gensymbole CENPF
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CENPF fusion protein Ag29665
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1063
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.