missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CENPF |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 700 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_016343 |
| Gensymbole | CENPF |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | CENPF fusion protein Ag29665 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?