Learn More
Descripción
CENPJ, also named as CPAP, LAP and LIP1, belongs to the TCP10 family. It plays an important role in cell division and centrosome function by participating in centriole duplication. CENPJ inhibits microtubule nucleation from the centrosome.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | CENPJ |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | CoraLite 594 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 100 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 55835 |
| Zielspezies | Human, Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?