Learn More
Motic™ CENTERING PHASE TELESCOPE
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AE30, AE31-EA Inversmikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Invers-Mikroskopen der Serie AE30/AE31-EA
- Phasenringzentrierung
- Stellt die Bildebene auf einen beobachtbaren Punkt ein
- Für Phasenkontrast-Anwendungen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Phasenzentrierteleskop |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasenkontrast |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AE30, AE31-EA Inversmikroskope |
| Menge | Je 1 |