Beschreibung
- Verbesserte Hygiene dank einfacher Reinigung
- Der vielseitige Verriegelungsmechanismus hilft, Missbrauch zu verhindern.
- Die Einhandbedienung macht die Nutzung einfach.
- Freiflussdosierung für Flexibilität und Kontrolle von Kreuzkontaminationen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Scheibenwischerspender mit Mittelzuführung |
| Farbe | Rot, Rauch |
| Alternate Part Number | 7322540430394 |
| Länge (metrisch) | 32.2 cm |
| Breite (metrisch) | 24.8 cm |
| Höhe (metrisch) | 35.6 cm |
| Aufnahmevermögen | Wischtücher |
| Material | Kunststoff |
| Mounting | Wandbefestigung |
| No. of Compartments | 1 |
| Mehr anzeigen |