Learn More
Tork Zentraleinspritzspender M2
Product Code. 30243878 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Modell:
Höhenbetrieb
Leistung
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Unit Size
30243878 Höhenbetrieb 1 Stück
30243761 Leistung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30243878 Supplier Tork Supplier No. 559008
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oberflächen lassen sich dank der uneingeschränkten Durchflussfunktion schnell abwischen, da der Benutzer genau die Menge entnehmen kann, die er für seine Aufgabe benötigt.
  • Verbesserte Hygiene dank einfacher Reinigung
  • Der vielseitige Verriegelungsmechanismus hilft, Missbrauch zu verhindern.
  • Die Einhandbedienung macht die Nutzung einfach.
  • Freiflussdosierung für Flexibilität und Kontrolle von Kreuzkontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Wischtuchspender mit Innenabwicklung
Farbe Schwarz
Alternate Part Number 7322540349399
Länge (metrisch) 23.9 cm
Breite (metrisch) 22.7 cm
Höhe (metrisch) 36 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Klappdeckel
Modell Höhenbetrieb
Menge Je 1