Beschreibung
- Der Centrefeed-Spender verbessert die Hygiene schnell mit einem leicht zu reinigenden Design.
- Robustes Design, das starker Nutzung standhält.
- Einhändige Bedienung und Abgabe vereinfacht die Nutzung des Personals.
- Hohe Kapazität und problemloses Nachfüllen fördern eine geringe Pflege.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Centrefeed Roll System M2 Dispenser |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Alternate Part Number | 7322540430387 |
| Abmessungen (L x B x H) | 257 x 239 x 372 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Länge (metrisch) | 239 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,11 in. |
| Breite (metrisch) | 257 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14,6 in. |
| Höhe (metrisch) | 372 mm |
| Mehr anzeigen |