Beschreibung
- Vermeiden Sie Streifen und Flusen auf Glas mit diesen saugfähigen Papierwischtüchern
- Arbeitsabläufe verbessern: Mitarbeiter nehmen so viele Reinigungstücher wie sie brauchen – dank unbegrenzter Ausgabe
- Effizient nutzbar in unserem Wischtuchspender zur Innenabrollung, der mit nur einer Hand bedienbar ist
- Wischen Sie sowohl Hände als auch Oberflächen leicht ab – dank starker Struktur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 300.74 yd. |
| Länge (metrisch) | 275 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.46 in. |
| Breite (metrisch) | 21.5 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Farbe | White |
| Verpackungsmenge | 6/Pk. |
| Mehr anzeigen |