Learn More
IKA™ R 1355 Zentrifugalrührer, 2-flügelig
Artikelnummer. 10231861 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
550 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10231861 550 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10231861 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0001132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    260.19 € / 1 Stück
    Sparen 29.81 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-blättriges Rührelement für das Rühren in runden, schmalhalsigen Gefäßen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit.
  • Zweiblättrig
  • Blätter öffnen sich mit zunehmender Geschwindigkeit
  • Zum Rühren in runden Gefäßen mit engem Hals
  • Der Effekt ähnelt dem eines 4-blättrigen Propellerrührers
  • Für mittlere bis hohe Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Model R 1355
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator 0,9/3,9 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Ventilator 24/100 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren in runden Gefäßen mit schmalem Hals bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 21,7 in.
Länge (metrisch) 550 mm
Geschwindigkeit 800 U/min
Typ Zentrifugenrührer