Beschreibung
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Deckel für einfaches und sicheres Handling
- Außergewöhnliche Softwareeigenschaften [z. B. einstellbare Anlauf- und Abbremsrampen, drei Programm-Buttons (nur Centrifuge 5425), Kurzfunktion ohne Gedrückthalten der Taste]
- Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5.0-mL-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- OptiBowl™-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel
- Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
- Maximale Rotorkapazität: 10 x 5.0 mL-Gefäße
- Max. Geschwindigkeit: 21,300 x g (15,060 rpm)
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2.2 mL |
| Max. Geschwindigkeit | 15,060 rpm |
| Max. RZB | 21,300 x g |
| Display | LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 9.5 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 24 cm |
| Geräuschpegel | Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 |
| Zeitschaltuhr | 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 9.5 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 24 cm |
| Mehr anzeigen |