Learn More
Eppendorf Zentrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30215967 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5425
Zentrifuge 5425, IVD
Reglertyp:
Drehknöpfe
Tastatur
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Modell Reglertyp Packungsgröße
30215967 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5425, IVD Tastatur 1 Stück
30215964 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5425 Tastatur 1 Stück
30215965 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5425, IVD Drehknöpfe 1 Stück
30215966 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5425 Drehknöpfe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30215967 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5405000020
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zentrifugen 5425 und 5425 R zeichnen sich durch ergonomische Bedienung und sechs Rotoren mit einer maximalen Drehzahl von bis zu 21.300 xg aus und decken alle molekularbiologischen Anwendungen in Röhrchen ab 0,2 µm ab. – 5 ml. Für temperaturempfindliche Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R eine präzise Temperaturregelung.
  • Aerosoldicht Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0-ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Konstruktion für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Maximale Rotorkapazität: 10 x 5,0 ml Gefäße
  • Höchstgeschwindigkeit: 21.300 xg (15.060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 mL
Max. Geschwindigkeit 15,060 rpm
Max. RZB 21,300 x g
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Außenhöhe (metrisch) 24 cm
Geräuschpegel Durchschnittlich 45 dB(A) in den ersten 12 Minuten und < 51 dB(A) danach mit Rotor FA-24x2
Zeitschaltuhr 10 Sekunden bis 9:59 Stunden, mit Dauerlauffunktion
Außenbreite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Außenbreite (metrisch) 24 cm
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Enthält Rotor FA-24x2 mit QuickLock™
Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Reglertyp Tastatur
Modell Zentrifuge 5425, IVD
Wirkleistung 280 W
Gekühlt Nein
Standards EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC Teil 15
Spannung 230 V
Produkttyp Mikrozentrifuge
Displaytyp LCD