Learn More
Eppendorf Zentrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105783 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5425
Zentrifuge 5425, IVD
Reglertyp:
Drehknöpfe
Tastatur
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30215967
Marke: Eppendorf 5405000020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Centrifuge 5425 und 5425 R mit ergonomischer Bedienung und sechs Rotoren sowie bis zu 21,300 x g Höchstgeschwindigkeit deckt alle molekularbiologischen Anwendungen in Gefäßen von 0.2 mL ti 5 mL ab. Für temperaturempfindliche Proben bietet die gekühlte Centrifuge 5425 R eine präzise Temperierung.
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Deckel für einfaches und sicheres Handling
  • Außergewöhnliche Softwareeigenschaften [z. B. einstellbare Anlauf- und Abbremsrampen, drei Programm-Buttons (nur Centrifuge 5425), Kurzfunktion ohne Gedrückthalten der Taste]
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5.0-mL-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel
  • Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
  • Maximale Rotorkapazität: 10 x 5.0 mL-Gefäße
  • Max. Geschwindigkeit: 21,300 x g (15,060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 mL
Max. Geschwindigkeit 15,060 rpm
Max. RZB 21,300 x g
Display LCD
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9.5 in.
Außenhöhe (metrisch) 24 cm
Geräuschpegel Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2
Zeitschaltuhr 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function
Außenbreite (angloamerikanisch) 9.5 in.
Außenbreite (metrisch) 24 cm
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Typ Mikrozentrifuge
Enthält Rotor FA-24x2 mit QuickLock™
Sicherheitsmerkmale Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Reglertyp Tastatur
Modell Zentrifuge 5425, IVD
Wirkleistung 280 W
Gekühlt Nein
Standards EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020, 47 CFR FCC Part 15
Spannung 230 V