Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17454132 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
4.400 U/min
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
17454132 4.400 U/min 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17454132 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5702000485
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
  • Max. Geschwindigkeit: 3,000 x g (4.400 rpm)
  • Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
  • Niedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • SOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation
  • At set RPM-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen
  • Edelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigen
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Reglertyp Rotary Knobs
Max. RZB 3,000 x g
Max. Geschwindigkeit 4.400 U/min
Produktlinie Centrifuge 5702
Gekühlt No
Enthält Rotor A-4-38, Adapters for 13/16 mm blood collection tubes (2 sets of 2 adapters)
Geräuschpegel < 46 dB(A) with Rotor A-4-38
Zeitschaltuhr 0 to 99 min., with continuous run function
Außenbreite (angloamerikanisch) 15 in.
Außenbreite (metrisch) 38 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 10.6 in.
Außenhöhe (metrisch) 27 cm
Elektrische Anforderungen 230V/50–60Hz (GB)
Spannung 230 V
Wirkleistung 380 W
Displaytyp LCD