Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Artikelnummer. 17342831
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ohne Rotor
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz (GB)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5702
Zentrifuge 5702 (EU-IVD)
Zentrifuge 5702 R
Zentrifuge 5702 R (EU-IVD)
Zentrifuge 5702 RH
Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD)
Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Elektrische Anforderungen Modell Packungsgröße
17342831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Set
10746805 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Stück
12853242 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Stück
17322831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Set
10469451 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Stück
12853252 Ohne Rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Stück
15865083 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Set
15875083 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe 1 Set
17332831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Set
15845083 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Stück
15855083 Ohne Rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe 1 Stück
10194444 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R (EU-IVD) 1 Stück
12689355 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R (EU-IVD) 1 Stück
10772963 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Stück
15805093 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Set
15825093 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Set
15885083 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Stück
10485762 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD) 1 Stück
15845093 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 17342831 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5702000558
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
Max. Geschwindigkeit: 3,000 × g (4.400 rpm)Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden LabortischSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungNiedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der ProbenSOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation'At set RPM'-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare ZentrifugationsläufeTastensperre verhindert unabsichtliches VerstellenEdelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigenElektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Enthält Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Max. RZB 3,000 × g
Max. Geschwindigkeit 4400 U/min
Gekühlt Nein
Geräuschpegel < 52 dB(A).
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz (GB)
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Zeitschaltuhr 0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
Reglertyp Drehknopf
Modell Zentrifuge 5702 (EU-IVD)
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Tischzentrifugen
Displaytyp LCD
Show More Show Less
Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.