Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Weithalsflasche
Artikelnummer. 16316495 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 16316495
Marke: Eppendorf™ 5910707002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Runde, flache Flasche mit weitem Hals für Zentrifuge 5910 R mit Rotor S - 4 x 400
  • Fassungsvermögen: 400 ml
  • Form: runder, weiter Hals, Flachboden
  • Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 81 x 117 mm
  • Lebensdauer: Mindestens 2 Jahre oder 250 Zyklen für 30 min bei 4 °C bis 25 °C
  • Autoklavierbar: mind. 50 Zyklen bei 125 °C
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Maximale RZB: 5,263 x g (Zentrifuge 5910 R mit Rotor S - 4 x 400)
  • Satz mit 2 Stück
  • Adapter erforderlich (Katalog-Nr. 5910706.006)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 ml
Abmessungen (L x B x H) 118x133 mm
Material Polypropylen
Verpackung Satz à 2 Stück
Öffnung Weit
Form Rund
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge 5910 R mit Rotor S - 4 x 400
Durchmesser (metrisch) 81 mm