Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenkalibrierung, ISO 9001
Artikelnummer. 32018029 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dauer:
1 Tag
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dauer Packungsgröße
32018029 1 Tag 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32018029 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CALBCCENT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zentrifugenkalibrierung umfasst Geschwindigkeit, Temperatur und Zeit. ISO 9001: Zertifikat mit Vorher- und Nachher-Daten. Regulatorische Anforderungen: Ideal für Organisationen, die die Leistung der Geräte nach den Herstellerspezifikationen überprüfen müssen.
Zentrifugenkalibrierung umfasst Geschwindigkeit, Temperatur und Zeit
  • ISO 9001: Zertifikat mit Vorher-Nachher-Daten.
  • Regulatorische Anforderungen: Ideal für Organisationen, die die Leistung der Geräte nach den Herstellerspezifikationen überprüfen müssen. Unsicherheiten sind nicht erforderlich.
  • In der Dienstleistungserbringung enthalten: Gefunden als linke Kalibrierungsdaten; detailliertes Kalibrierungsetikett. Wenn eine Einheit außerhalb der Toleranz liegt, wird eine Anpassung vorgenommen.
  • Im akkreditierten Zertifikat enthalten: Serien-/Anlagennummer; Messdaten; Umweltbedingungen; Konformitätsbewertung; Verwendete Referenzausrüstung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen
Dauer 1 Tag
Produkttyp Kalibrierung