Learn More
OHAUS™ Zentrifugengestell
Artikelnummer. 16622774 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 15 ml
17 x 15 ml
175/225 ml
18 x 15 ml
18 x 4/10 ml
21 x 10 ml
250 ml
27 x 1,8/7 ml
3 x 100 ml
32 x 7 ml
38 x 1,1/1,4 ml
5 x 50 ml
500 ml
7 x 50 ml
8 x 30 ml
Beschreibung:
FA x2
FAw/R x2
FB x2 V1
RB x2
Sar x2
Vac/Sar x2
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 16622774
Marke: OHAUS™ 30553130
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adapterzubehör für Zentrifuge Multi FC5916R und Zentrifuge Multi FC.5916
  • Adapter für Zentrifugen:
    • Zentrifuge Multi FC5916R
    • Zentrifuge Multi FC5916
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 7 x 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge Multi FC5916R und Zentrifuge Multi FC5916
Bohrungsgröße (metrisch) Tiefe 29 mm
Beschreibung FA x2