Learn More
OHAUS™ Zentrifugengestell
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 15 ml
17 x 15 ml
175/225 ml
18 x 15 ml
18 x 4/10 ml
21 x 10 ml
250 ml
27 x 1,8/7 ml
3 x 100 ml
32 x 7 ml
38 x 1,1/1,4 ml
5 x 50 ml
500 ml
7 x 50 ml
8 x 30 ml
Beschreibung:
FA x2
FAw/R x2
FB x2 V1
RB x2
Sar x2
Vac/Sar x2
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Adapter für Zentrifugen:
- Zentrifuge Multi FC5916R
- Zentrifuge Multi FC5916
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 38 x 1,1/1,4 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge Multi FC5916R und Zentrifuge Multi FC5916 |
| Bohrungsgröße (metrisch) | Tiefe 8 mm |
| Beschreibung | Sar x2 |