Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Farbe und Form variieren je nach Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gestell |
| Fassungsvermögen | 1 x 100 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 45,5/48 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 46 x 65,5 mm (Durchmesser x L) |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |