Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher
Artikelnummer. 11720789
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml
20 x 1,5 bis 15 ml
20 x 5 bis 15 ml
20 x 7 ml
20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
2 x 0,55 ml
4 x 15 ml
5x 27 bis 30 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
11,1 x 38 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 72 mm (Durchmesser x L)
12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 72 mm (Durchmesser x L)
17 x 72,5 mm (Durchm. x L)
25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L)
30 x 74 mm (Durchmesser x L)
35,5 x 68 mm (Durchmesser x L)
46 x 65,5 mm (Durchmesser x L)
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11720789
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 18030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Träger und Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen im Zentrifugenbehälter.
  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
  • Farbe und Form variieren je nach Modell
Specifica
Typ Gestell
Fassungsvermögen 5x 27 bis 30 ml
Max. Röhrchendurchmesser 25,4/27,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato