Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml
20 x 1,5 bis 15 ml
20 x 5 bis 15 ml
20 x 7 ml
20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
2 x 0,55 ml
4 x 15 ml
5x 27 bis 30 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
11,1 x 38 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 72 mm (Durchmesser x L)
12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 72 mm (Durchmesser x L)
17 x 72,5 mm (Durchm. x L)
25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L)
30 x 74 mm (Durchmesser x L)
35,5 x 68 mm (Durchmesser x L)
46 x 65,5 mm (Durchmesser x L)
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Farbe und Form variieren je nach Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gestell |
| Fassungsvermögen | 12 x 10 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16,8/17,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 17,2 x 46 mm (Durchmesser x L) |
| Gefäße pro Adapter | 12 |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |