Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenrotoren
Artikelnummer. p-8012660
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml
1 x 175 bis 15 ml
1 x 30 ml
12 x 0,2 ml
2 x 0,55 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10187771 12 x 0,2 ml 2 Stück
11720829 1 x 15 ml 2 Stück
11740759 1 x 30 ml 2 Stück
13445195 1 x 175 bis 15 ml 2 Stück
13435195 1 x 15 ml 2 Stück
11710719 2 x 0,55 ml 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 10187771
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.
  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten
  • Adapter sind mit Sigma Rotoren kompatibel.
Spezifikation
Typ Schlauchadapter
Fassungsvermögen 12 x 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 12131, 12154, 12348, 12110, 12094, 12130, 17844, 12200, 12133, 12202, 11135, 12134, 12449, 12201
Anzahl pro Packung 2/Pckg.