Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rundbecher
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 69,9 x 115 mm-Röhrchen
1 x 15 ml konisches Röhrchen
1 x 200 bis 15 ml
1 x 25 bis 15 ml
1 x 50 ml Kulturröhrchen
1 x 50 ml, Röhrchennr 15025
1 x 50 ml, Röhrchennr 15100
1 x 50 ml, Röhrchennr 15249
12 x 10 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15010
12x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15008 und 15040
12x 9,0 bis 10,0 ml-Monovette+-, 15 ml-Röhrchen, Nr. 15015
12 x 10 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
16x 5,0 bis 6,0 ml, RIA, Hämolyse, Vacutainer™
1x 150 oder 200 ml
1x 5,0 ml-Hämolyse
1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050
20x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15005
3x 50 ml-Kultur
3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
3 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
4 x 40 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15052
4x 10 bis 15 ml
4x 5,0 bis 7,0 ml Vacutainer™-Röhrchen, Nr. 15060
4 x 50 ml
4 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
5 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
6 x 50 ml, Röhrchennr 15010
7 x 5 ml
8 x 25 bis 15 ml
9 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eimer Nr. 13035 für die Serie 2
Eimer Nr. 13099 für die Serie 2
Eimer Nr. 13550 und 13037 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13550 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Runder Eimer 13450
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 4
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 5
Runder Eimer Nr. 13550
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Sigma™ Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rundgestell |
| Fassungsvermögen | 3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |