Learn More
- Home
- Products
- Zentrifugen
- Zentrifugenadapter
- Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rundbecher
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rundbecher
Artikelnummer. 10408621
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 69,9 x 115 mm-Röhrchen
1 x 15 ml konisches Röhrchen
1 x 200 bis 15 ml
1 x 25 bis 15 ml
1 x 50 ml Kulturröhrchen
1 x 50 ml, Röhrchennr 15025
1 x 50 ml, Röhrchennr 15100
1 x 50 ml, Röhrchennr 15249
12 x 10 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15010
12x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15008 und 15040
12x 9,0 bis 10,0 ml-Monovette+-, 15 ml-Röhrchen, Nr. 15015
12 x 10 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
16x 5,0 bis 6,0 ml, RIA, Hämolyse, Vacutainer™
1x 150 oder 200 ml
1x 5,0 ml-Hämolyse
1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050
20x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15005
3x 50 ml-Kultur
3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
3 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
4 x 40 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15052
4x 10 bis 15 ml
4x 5,0 bis 7,0 ml Vacutainer™-Röhrchen, Nr. 15060
4 x 50 ml
4 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
5 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
6 x 50 ml, Röhrchennr 15010
7 x 5 ml
8 x 25 bis 15 ml
9 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eimer Nr. 13035 für die Serie 2
Eimer Nr. 13099 für die Serie 2
Eimer Nr. 13550 und 13037 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13550 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Runder Eimer 13450
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 4
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 5
Runder Eimer Nr. 13550
Packungsgröße:
2 Stück
| Artikelnummer. | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10408621 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10570293 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | - |
| 11790799 | 1x 150 oder 200 ml | Eimer Nr. 13550 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 11740799 | 1 x 200 bis 15 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10278542 | 1 x 25 bis 15 ml | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 4 | 2 Stück |
| 10787574 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15249 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 12090562 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15025 | Eimer Nr. 13099 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 11720779 | 1 x 50 ml Kulturröhrchen | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | - |
| 10503883 | 1 x 15 ml konisches Röhrchen | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 5 | 2 Stück |
| 10311662 | 1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10211942 | 1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050 | Eimer Nr. 13099 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 10668792 | 1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10056131 | 1x 5,0 ml-Hämolyse | Eimer Nr. 13035 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 11730789 | 12x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15008 und 15040 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10498112 | 12 x 10 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15010 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11740789 | 12 x 10 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10510662 | 12x 9,0 bis 10,0 ml-Monovette+-, 15 ml-Röhrchen, Nr. 15015 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10654273 | 20x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15005 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10789972 | 16x 5,0 bis 6,0 ml, RIA, Hämolyse, Vacutainer™ | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10076381 | 3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10133362 | 3 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10466643 | 3x 50 ml-Kultur | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10105602 | 4x 10 bis 15 ml | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3 | 2 Stück |
| 11790809 | 4 x 40 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15052 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11730819 | 4x 5,0 bis 7,0 ml Vacutainer™-Röhrchen, Nr. 15060 | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3 | 2 Stück |
| 11720819 | 4 x 50 ml | Eimer Nr. 13550 und 13037 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 11710819 | 4 x 50 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10046291 | 4 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10777574 | 5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11740819 | 5 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10406511 | 6 x 50 ml, Röhrchennr 15010 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 13475205 | 7 x 5 ml | Runder Eimer 13450 | 2 Stück |
| 10396962 | 9 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11770819 | 8 x 25 bis 15 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | - |
| 10199611 | 1 69,9 x 115 mm-Röhrchen | Runder Eimer Nr. 13550 | 2 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10408621
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17100
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Sigma™ Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rundgestell |
| Fassungsvermögen | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |